Läs mer
4-fluorfenylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455415
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455415 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15455415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58780.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 181705-93-1 | C6H4BrFZn | 240.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 181705-93-1
Densitet 0.992
Molekylformel C6H4BrFZn
MDL-nummer MFCD02093640
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-fluorobenzen-1-ide bromide
InChI-nyckel VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC(=CC=[C-]1)F.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 240.38
PubChem CID 54707046
Formel vikt 240.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.