Läs mer
4-Fluorophthalic acid, 98%
Produktkod. 15484187
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484187 1 g 1g
15494187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31597.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 320-97-8 | C8H5FO4 | 184.12 g/mol
4-fluoroftalsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Fluoroftalsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-97-8
Molekylformel C8H5FO4
Molekylvikt (g/mol) 184.12
MDL-nummer MFCD06208213
InChI-nyckel OMCXTFVBNCFZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-fluoro, 5-fluorophtalic acid, 5-fluorophthalic acid, 4-fluorobenzene-1,2-dioic acid, 3-fluorophthalicacid, pubchem1406, rarechem al bo 0829, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-fluoro
PubChem CID 15312
IUPAC-namn 4-fluoroftalsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophthalic acid
Smältpunkt 154°C to 158°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 184.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.