Läs mer
4-fluoroftalsyreanhydrid, 98 %
Produktkod. 11449287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449287 5 g 5g
11459287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21352.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 319-03-9 | C8H3FO3 | 166,11 g/mol
4-fluoroftalsyraanhydrid används vid framställning av 5-fluor-2-pyridin-3-ylmetyl-isoindol-1,3-dion genom att reagera med C-pyridin-3-yl-metylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-fluoroftalsyraanhydrid används vid framställning av
5-fluor-2-pyridin-3-ylmetyl-isoindol-1,3-dion genom att reagera med C-pyridin-3-yl-metylamin.
Löslighet Löslig i
natriumhydroxid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 319-03-9
Molekylformel C8H3FO3
Molekylvikt (g/mol) 166.11
MDL-nummer MFCD00191363
InChI-nyckel XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride, 4-fluorophthalic acid anhydride, 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-fluoro-isobenzofuran-1,3-dione
PubChem CID 67572
IUPAC-namn 5-fluor-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophthalic anhydride
Smältpunkt 74°C to 79°C
Densitet 1.5
Kokpunkt 147°C to 149°C (20 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 131281
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in sodium hydroxide.
Formel vikt 166.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.