Läs mer
4-Fluorophthalonitrile, 98%
Produktkod. 11475227
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475227 1 g 1g
11384719 250 mg 250mg
11485227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22624.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65610-14-2 | C8H3FN2 | 146.124 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65610-14-2
Molekylformel C8H3FN2
Molekylvikt (g/mol) 146.124
MDL-nummer MFCD00210430
InChI-nyckel QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s
PubChem CID 103423
IUPAC-namn 4-fluorbensen-1,2-dikarbonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophthalonitrile
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2443236
Formel vikt 146.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.