Läs mer
4'-fluorpropiofenon, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463317
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463317 10 g 10g
11473317 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16219.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-03-1
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.168
MDL-nummer MFCD00000356
InChI-nyckel QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Fluoropropiophenone
Densitet 1.096
Kokpunkt 100°C to 102°C (22 mmHg)
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.5059
Kvantitet 10 g
Beilstein 1210310
Formel vikt 152.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.