Läs mer
4-fluorresorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486888
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486888 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15486888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60426.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103068-41-3 | C6H5FO2 | 128,102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluororesorcinol
CAS 103068-41-3
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Molekylformel C6H5FO2
MDL-nummer MFCD03789074
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-fluororesorcinol, 4-fluoro-1,3-benzenediol, 1-fluoro-2,4-dihydroxybenzene, 4-fluoro-1,3-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-fluoro, 2,4-dihydroxyfluorobenzene, 4fluororesorcinol, pubchem22656, 4-fluoroben-zene-1,3-diol
InChI-nyckel XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)O)F
IUPAC-namn 4-fluorbensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 128.102
PubChem CID 10558640
Formel vikt 128.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluororesorcinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluororesorcinol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.