Läs mer
4-Fluorosalicylic acid, 98%
Produktkod. 11441577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441577 25 g 25g
11421577 1 g 1g
11431577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24992.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 345-29-9 | C7H5FO3 | 156.11 g/mol
4-Fluorosalicylsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Fluorosalicylsyra är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345-29-9
Molekylformel C7H5FO3
Molekylvikt (g/mol) 156.11
MDL-nummer MFCD00153168
InChI-nyckel TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
PubChem CID 67661
IUPAC-namn 4-fluor-2-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorosalicylic acid
Smältpunkt 186°C to 190°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2209124
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 156.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.