Läs mer
4-fluorstyren, 97+%, stab. med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11374719
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374719 1 g 1g
11472487 5 g 5g
11482487 25 g 25g
11492487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11374719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14775.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122,142 g/mol
4-fluorstyren, är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-fluorstyren, är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från syror, baser, oxidationsmedel, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-99-2
Molekylformel C8H7F
Molekylvikt (g/mol) 122.142
MDL-nummer MFCD00000361
InChI-nyckel JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
IUPAC-namn 1-etenyl-4-fluorbensen
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorostyrene
Namnnotering stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Smältpunkt -36°C
Densitet 1.024
Kokpunkt 145°C to 148°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1634203
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 122.14
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.