missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Fluorothiobenzamide, 97%

Produktkod. 15404777
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404777 1 g 1g
15414777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15404777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32093.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 22179-72-2 | C7H6FNS | 155.19 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22179-72-2
Molekylformel C7H6FNS
Molekylvikt (g/mol) 155.19
MDL-nummer MFCD01313285
InChI-nyckel VQFOHZWOKJQOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiobenzamide, 4-fluorobenzothioamide, 4-fluorobenzene-1-carbothioamide, 4-fluoro-1-benzenecarbothioamide, 4-fluoro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-fluoro, amino 4-fluorophenyl methane-1-thione, p-fluorothiobenzamide, acmc-20amhq, 4-fluoro thiobenzamide
PubChem CID 737223
IUPAC-namn 4-fluorbensenkarbotioamid
LEDER NC(=S)C1=CC=C(F)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Fluorothiobenzamide
Smältpunkt 146°C to 148°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 155.19
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.