Läs mer
4-fluorotiomol, 97 %
Produktkod. 11448227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448227 100 g 100g
11428227 5 g 5g
11438227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17600.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128,164 g/mol
Det används i syntesen av Bicalutamid, ett läkemedel mot cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i syntesen av Bicalutamid, ett läkemedel mot cancer.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-42-6
Molekylformel C6H5FS
Molekylvikt (g/mol) 128.164
MDL-nummer MFCD00004846
InChI-nyckel OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
IUPAC-namn 4-fluorbensentiol
LEDER C1=CC(=CC=C1F)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorothiophenol
Densitet 1.203
Kokpunkt 170 °C till 172 °C
Flampunkt 57 °C (135 °F)
Odör Obehagligt
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 7 %
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3071
Beilstein 1446350
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.