Läs mer
4-fluorotiomol, 97 %
Produktkod. 15730799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15730799 50 g Glasflaska 50g
10580591 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15730799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119650500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-42-6
Molekylformel C6H5FS
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00004846
InChI-nyckel OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
IUPAC-namn 4-fluorbensentiol
LEDER C1=CC(=CC=C1F)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorothiophenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 54g/mL
Flampunkt 54 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4SH
Brytningsindex 1,5480 till 1,5500
Kvantitet 50 g
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.