Läs mer
4-fluoretiofenol, Mikromol™
Produktkod. 30049095
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049095 100 mg
1 options
Produktkod. 30049095 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0894.170100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Fluorotiofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Fluorothiophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6H5FS
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl Mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorothiophenol, Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
LEDER Fc1ccc(S)cc1
IUPAC-namn 4-fluorobenzenetiol
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 128,0096 g/mol