Läs mer
4-fluoretiofol, TRC
Produktkod. 30400810
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30400810 10 g
1 options
Produktkod. 30400810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF48955010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Molekylformel C6H5FS
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
LEDER Fc1ccc(S)cc1
IUPAC-namn 4-fluorobenzenetiol
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0096