Läs mer
4-fluoretiofol, TRC
Produktkod. 30401951
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30401951 100 g
1 options
Produktkod. 30401951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF489550100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Molekylformel C6H5FS
Kvantitet 100 g
Synonym Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
LEDER Fc1ccc(S)cc1
IUPAC-namn 4-fluorobenzenetiol
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0096