Läs mer
4-fluoretiofol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorothiophenol |
| CAS | 371-42-6 |
| Molekylformel | C6H5FS |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| LEDER | Fc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-fluorobenzenetiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0096 |