Läs mer
4-Fluorotoluene, 99%
Produktkod. 11404173
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404173 100 g 100g
11414173 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10365.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 352-32-9 | C7H7F | 110.131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-32-9
Molekylformel C7H7F
Molekylvikt (g/mol) 110.131
MDL-nummer MFCD00000358
InChI-nyckel WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
PubChem CID 9603
IUPAC-namn 1-fluor-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorotoluene
Smältpunkt -56°C
Densitet 1.001
Kokpunkt 115°C to 116°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.4685
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 1362373
Merck Index 14,4180
Formel vikt 110.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.