Läs mer
4-Fluorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorotoluene |
| CAS | 352-32-9 |
| Molekylformel | C7H7F |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Fluorotoluol, Benzene, 1-fluoro-4-methyl- (9CI, ACI), 1-Fluoro-4-methylbenzene (ACI), Toluene, p-fluoro- (8CI), 4-Fluorotoluene, NSC 8861, p-Fluoromethylbenzene, p-Fluorotoluene, p-Tolyl fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC=C(F)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.13 |
| Formel vikt | 110.0532 |