Läs mer
4'-Fluorovalerophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Fluorovalerophenone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 180.095 |