Läs mer
4'-formyl(1,1'-bifenyl)-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10025222
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10025222 1 g 1g
10698535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10025222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01260DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 70916-98-2
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD03424613
InChI-nyckel JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
PubChem CID 2794722
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-(4-formylfenyl)bensoesyra
Formel vikt 226.23
Procent renhet 97%