Läs mer
4-Formyl-2-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30396010
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30396010 1 g
1 options
Produktkod. 30396010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7009201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formyl-2-nitrophenol
CAS 3011-34-5
Molekylformel C7H5NO4
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 138267, 3-Nitro-4-hydroxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H
LEDER Oc1ccc(C=O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Formel vikt 167.0219