Läs mer
4-formyl-3-(trifluormetyl)bensenboronsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471620
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471620 1 g 1g
15447645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26988.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072944-24-1
Molekylformel C8H6BF3O3
Molekylvikt (g/mol) 217.938
MDL-nummer MFCD09037498
InChI-nyckel OQDHNEKEJVPVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 5-borono-2-formylbenzotrifluoride, 4-borono-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-formylphenylboronic acid, acmc-2098oi, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44755197
IUPAC-namn [4-formyl-3-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 200°C to 202°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 217.94
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.