Läs mer
(4-formyl-5-hydroxy-6-metylpyridin-3-yl) metyldihydrogenfosfathydrat, TRC
Produktkod. 30003237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003237 5 g
30010784 10 g
17998384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7005235G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41468-25-1
Molekylformel C8 H10 N O6 P . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 265.16
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
IUPAC-namn (4-formyl-5-hydroxy-6-metylpyridin-3-yl) metyldihydrogenfosfat; hydratera
LEDER O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Formel vikt 265.0351