Läs mer
4-Formyl-n-isopropylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| CAS | 13255-50-0 |
| Molekylformel | C11H13NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-formyl-N-(1-methylethyl)-, Terephthalaldehydamide, N-isopropyl- (8CI), 4-Formyl-N-(1-methylethyl)benzamide, 4-Formyl-N-isopropylbenzamide, N-Isopropyl-4-formylbenzamide, N-Isopropyl-p-formylbenzamide, N-Isopropylterephthalaldehydamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8(2)12-11(14)10-5-3-9(7-13)4-6-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-formyl-N-propan-2-ylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.0946 |