Läs mer
4-Formylamino Antipyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Formylaminophenazone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16) |
| Formel vikt | 231.1008 |
| Procent renhet | >95% |