Läs mer
4-Formylaminoantipyrine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324530
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324530 1 ml
1 options
Produktkod. 30324530 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13924000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylaminophenazone
CAS 1672-58-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Formylaminophenazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metamizole Sodium Monohydrate Imp. A (EP), Metamizole Imp. A (EP), Formamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)formamide, 4-(Formylamino)antipyrine, 4-Formamidoantipyrine, N-Antipyrinylformamide, NSC 60565, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity A, Metamizole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
LEDER CN1N(C(=O)C(=C1C)NC=O)c2ccccc2
IUPAC-namn N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)formamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 231.1008 g/mol