Läs mer
4-Formylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11430678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430678 25 g 25g
11410678 1 g 1g
11420678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25199.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 87199-17-5 | C7H7BO3 | 149,94 g/mol
4-formylbensenboronsyra fungerar som ett reagens som används för palladiumkatalyserad arylering Suzuki-Miyaura korskoppling i vatten, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, ligandfri koppar-katalyserad arylering av arylboronsyra och arylboronsyra, karbonsyra, karbonsyra och arylboronsyra. trekomponents Hantzsch-kondensationer, kopparkatalyserade nitreringar, oxidativ monoklyvning av dialkener katalyserad av Trametes hirsuta, palladacykelkatalyserad korskoppling av arylboronsyror med karboxylsyraanhydrider eller acylklorider, palladium-korskopplad oxiderad reaktion och oxiderad. Det fungerar som ett reagens som används vid beredning av sensibilisatorer med ditiafulvenylenhet som elektrondonator för högeffektiva färgsensibiliserade solceller, en ny proteinsynteshämmare som är aktiv mot grampositiva bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-formylbensenboronsyra fungerar som ett reagens som används för palladiumkatalyserad arylering Suzuki-Miyaura korskoppling i vatten, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, ligandfri kopparkatalyserad syrakoppling av arylboronsyra, trietylaminkatalyserade trekomponents Hantzsch-kondensationer, kopparkatalyserade nitreringar, oxidativ monoklyvning av dialkener katalyserade av Trametes hirsuta, palladacykelkatalyserad korskoppling av arylboronsyror med karboxylsyraanhydrider eller palladium-a-oxidativa korskopplade katooxidklorider, reaktioner. Det fungerar som ett reagens som används vid beredning av sensibilisatorer med ditiafulvenylenhet som elektrondonator för högeffektiva färgsensibiliserade solceller, en ny proteinsynteshämmare som är aktiv mot grampositiva bakterier.
Löslighet Lite löslig i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87199-17-5
Molekylformel C7H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 149.94
MDL-nummer MFCD00151823
InChI-nyckel VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylphenyl boronic acid, 4-formylbenzeneboronic acid, 4-boronobenzaldehyde, boronic acid, 4-formylphenyl, boronic acid, b-4-formylphenyl, p-formylphenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl benzaldehyde, 4-dihydroxyboranyl benzaldehyde, 4-benzaldehyde boronic acid, 4-formyl-phenylboronic acid
PubChem CID 591073
IUPAC-namn (4-formylfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 260 °C till 266 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3030770
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 149.94
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.