Läs mer
4-Formylbenzenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Formylbenzenesulfonic Acid |
| CAS | 5363-54-2 |
| Molekylformel | C7 H6 O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Formylbenzenesulfonic Acid, Benzaldehyde-4-sulfonic Acid, p-Formylbenzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-5H,(H,9,10,11) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-formylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.185 |
| Formel vikt | 185.999 |