Läs mer
4-formylbenzoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30407098
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30407098 5 g
1 options
Produktkod. 30407098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6974105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1571-08-0
Molekylformel C9H8O3
Kvantitet 5 g
Synonym Terephthalaldehydic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, 4-Carbomethoxybenzaldehyde, 4-Carboxybenzaldehyde Methyl Ester, 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-formylbenzoate, Methyl Benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl p-Formylbenzoate, Methyl Terephthalaldehydate, NSC 28459, Para(methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-Carbomethoxybenzaldehyde, p-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-formylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0473