Läs mer
4-formylmorfolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430927
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430927 100 g 100g
11440927 500 g 500g
11450927 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23315.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
4-formylmorfolin används ofta som lösningsmedel och extraktionsmedel för aromater. Det används som skurmedel för sura gaser. Det används vid framställning av adeninhydroklorid märkt med 14C , 4-(trifluormetyl)morfolin, 3-alkyl-2-klor-5,6-dihydrobensaldehyd och terfenyldialdehyd. Det spelar en viktig roll vid avsvavling av naturgas, syntetisk gas, rökgas och bensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-formylmorfolin används ofta som lösningsmedel och extraktionsmedel för aromater. Det används som skurmedel för sura gaser. Det används vid framställning av adeninhydroklorid märkt med 14C , 4-(trifluormetyl)morfolin, 3-alkyl-2-klor-5,6-dihydrobensaldehyd och terfenyldialdehyd. Det spelar en viktig roll vid avsvavling av naturgas, syntetisk gas, rökgas och bensin.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4394-85-8
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00006170
InChI-nyckel LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
IUPAC-namn morfolin-4-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylmorpholine
Smältpunkt 20°C to 23°C
Densitet 1.15
pH 10
Kokpunkt 239°C to 241°C
Flampunkt 118°C (244°F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 100 g
Beilstein 110293
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.