Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid, 95%
Produktkod. 15439907
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439907 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15439907 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H53143.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid
CAS 332398-52-4
Smältpunkt 230°C
Molekylformel C11H9BO3
MDL-nummer MFCD01632205
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-formylnaphthalen-1-yl boronic acid, 4-formylnaphthalene-1-boronic acid, 4-formyl-1-naphthalene boronic acid, boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl, boronic acid, b-4-formyl-1-naphthalenyl, acmc-209hzm, 4-formyl-1-naphthylboronic acid, 4-formyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-formyl-1-naphtalene boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl boronic acid
InChI-nyckel KBHGTTWVFRLPRO-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=O)C=C1
IUPAC-namn (4-formylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 200.00
PubChem CID 2773424
Formel vikt 200
Procent renhet 95%