Läs mer
4-Formylfenoxyättiksyra, 98 %
Produktkod. 11441708
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441708 10 g 10g
11451708 50 g 50g
11461708 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13960.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179,15 g/mol
4-formylfenoxiättiksyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-formylfenoxiättiksyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Löslig i
het metanol med nästan genomskinlighet.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22042-71-3
Molekylformel C9H7O4
Molekylvikt (g/mol) 179.15
MDL-nummer MFCD00016613
InChI-nyckel OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC-namn 2-(4-formylfenoxi)ättiksyra
LEDER [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylphenoxyacetic acid
Smältpunkt 193 °C till 198 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 779885
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i het metanol inom nästan transparens.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.