Läs mer
4-Formylphenoxyacetic Acid 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10641663 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10641663 5 g Glass bottle 5g
10045760 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641663 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 22042-71-3
Molekylformel C9H7O4
Molekylvikt (g/mol) 179.15
MDL-nummer MFCD00016613
InChI-nyckel OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC-namn 2-(4-formylphenoxy)acetate
LEDER [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylphenoxyacetic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder