Läs mer
4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427339
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427339 5 g 5g
15417339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66102.06
Request Bulk or Custom Format
Det används vid behandling av ischemiska kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar. Används även inom kinesisk medicin vid behandling av huvudvärk och sömnlöshet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i varmt vatten. Något lösligt i vatten, etanol eller karbinol. Olösligt i eter eller kloroform.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80154-34-3
Molekylformel C13H16O7
Molekylvikt (g/mol) 284.264
MDL-nummer MFCD00210992
InChI-nyckel OLZAGZCCJJBKNZ-SYLRKERUSA-N
Synonym helicide, helicid, hilicidum, 4-formylphenyl beta-d-allopyranoside, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy benzaldehyde, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy benzaldehyde, 4-formylphenyl ss-d-allopyranoside, 4-beta-d-allopyranosyloxy benzaldehyde, 4-formylphenyl b-d-allopyranoside
PubChem CID 12896796
IUPAC-namn 4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside
Smältpunkt 190°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in water,ethanol or carbinol. Insoluble in aether or chloroform.
Optisk rotation −105° (c=0.8 in Water)
Formel vikt 284.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.