Läs mer
4-Formylphenylboronic acid, 97%
Produktkod. 10467301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10467301 1 g Glasflaska 1g
10663563 5 g Glasflaska 5g
10369273 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10467301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359380010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87199-17-5 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87199-17-5
Molekylformel C7H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 149.94
MDL-nummer MFCD00151823
InChI-nyckel VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylphenyl boronic acid, 4-formylbenzeneboronic acid, 4-boronobenzaldehyde, boronic acid, 4-formylphenyl, boronic acid, b-4-formylphenyl, p-formylphenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl benzaldehyde, 4-dihydroxyboranyl benzaldehyde, 4-benzaldehyde boronic acid, 4-formyl-phenylboronic acid
PubChem CID 591073
IUPAC-namn (4-formylfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylphenylboronic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 256°C to 257°C
Färg Färglös till orange-gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.94
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.