Läs mer
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 11976101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11976101 5 g 5g
11986101 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128376-64-7 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128376-64-7
Molekylformel C13H17BO3
Molekylvikt (g/mol) 232.09
MDL-nummer MFCD04972375
InChI-nyckel DMBMXJJGPXADPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-formylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-formylphenylboronic acid pinacolate, 4-formylphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-formylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
PubChem CID 2769536
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensaldehyd
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 59.0°C to 63.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.09
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.