Läs mer
4-Formylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Produktkod. 30398538
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30398538 1 mg
1 options
Produktkod. 30398538 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7009251MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Formylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 137076-22-3
Molekylformel C11H19NO3
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Formyl-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 4-Formyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Molekylvikt (g/mol) 213.27
Formel vikt 213.1365