Läs mer
4-Formylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Formylpyrazole |
| CAS | 35344-95-7 |
| Molekylformel | C4 H4 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Pyrazolecarboxaldehyde, 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-1-5-6-2-4/h1-3H,(H,5,6) |
| LEDER | O=Cc1cn[nH]c1 |
| IUPAC-namn | 1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.087 |
| Formel vikt | 96.032 |