Läs mer
Cytiva 4-Gel Caster Complete for MiniVE Vertical Electrophoresis System
Produktkod. 12991580 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem och mini vertikal enhet SE 260
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12991580 MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem och mini vertikal enhet SE 260 Varje
1 options
Produktkod. 12991580 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80614612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • 4 x Notched alumina plate, 10 x 10.5cm
  • 5 x Rectangular glass plate, 10 x 10.5cm
  • 4 x Clamp
  • 100 x Wax paper sheet
  • 1 x Space-saver plate
  • 5 x Filler sheet
  • 1 x Filler plugs set
  • 1 x Spacer-Mate assembly template
Maintains uniform gel temperature with the tank-style lower buffer chamber
  • A full tank stabilizes the temperature so that lanes are straight and bands are flat
  • Gel module is simultaneously a casting stand and an upper buffer chamber with integrated clamps
  • Assemble the gel sandwich of plates and spacers, clamp it onto the upper buffer chamber, then pivot the sealing gasket and cast the gel
  • Can produce up to four identical gels at one time
  • Can be used with Mini-Vertical Unit SE 260 also
  • Spacer Thickness: 0.75mm, 1.0mm and 1.5mm
  • Number of Gels: 2 - 4
  • Gel Capacity: 2-4 Gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem och mini vertikal enhet SE 260
Typ Gel Caster
Inkluderar 4 Notched Alumina plate,10 x 10.5cm, 5 rectangular Glass plate, 10 x 10.5cm, 4 clamp, 100 Wax Paper sheet, 5 filler sheet, 1 filler plugs set, 1 spacer mate assembly template