Läs mer
4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30406146
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30406146 25 mg -
30389628 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG82130225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1203588-99-1
Molekylformel C8H5D4N3O2 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 219.66
Synonym 4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic Acid Hydrochloride-D4, p-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride-D4
IUPAC-namn 4-guanidinobenzoic-2,3,5,6-d4 acid hydrochloride
LEDER [2H]C1=C(C(O)=O)C([2H])=C([2H])C(NC(N)=N)=C1[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/i1D,2D,3D,4D;
Formel vikt 219.55