Läs mer
4-guanidinobensoesyra hydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30405498
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405498 25 g
30393565 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30405498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG82130025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42823-46-1
Molekylformel C8 H9 N3 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 215.64
Synonym 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride
IUPAC-namn 4-karbamimidamidobibensoesyra; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride Salt
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H
Formel vikt 215.0462