Läs mer
4-Guanidinobutanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16435576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16435576 100 mg
1 options
Produktkod. 16435576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113286
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress 4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Guanidinobutanoic acid
Fysisk form Powder
CAS 463-00-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H11N3O2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCCNC(N)=N
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.16
Procent renhet 97.0%