Läs mer
4-Guanidinobutansyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Guanidinobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 145.0851 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |