Läs mer
4-heptanol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10716201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10716201 5 mL Glasflaska 5ml
1 options
Produktkod. 10716201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149850050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 589-55-9 | C7H16O | 116.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Heptanol
Namnnotering 93%
CAS 589-55-9
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -41.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H16O
Linjär formel CH3(CH2)2CH(OH)C3H7
Brytningsindex 1.4175 to 1.4215
MDL-nummer MFCD00021934
Kvantitet 5 mL
Synonym 4-heptanol, dipropylcarbinol, unii-yg7b8091bp, di-n-propylcarbinol, heptanol-4, 4-heptyl alcohol, n-heptan-4-ol, acmc-209m8k, yvbculsizwmtfy-uhfffaoysa, ch3 ch2 2choh ch2 2ch3
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
InChI-nyckel YVBCULSIZWMTFY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(CCC)O
IUPAC-namn heptan-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 116.2
PubChem CID 11513
Formel vikt 116.2
Procent renhet 93%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Heptanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.