Läs mer
4-Heptanon, 98 %
Produktkod. 11364719
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364719 100 mL 100ml
11424737 250 mL 250ml
11414737 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21222.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114,188 g/mol
4-Heptanon används som lösningsmedel för nitrocellulosa såväl som i organisk syntes. Det är involverat i beredningen av smakämnen. Det används som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare används det i färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Heptanone används som lösningsmedel för nitrocellulosa såväl som i organisk syntes. Det är involverat i beredningen av smakämnen. Det används som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare används det i färger och beläggningar.
Löslighet
Blandbar med alkohol, ligroin och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-19-3
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00009403
InChI-nyckel HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
IUPAC-namn heptan-4-on
LEDER CCCC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Heptanone
Smältpunkt -33°C
Densitet 0.818
Kokpunkt 143°C to 144°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2710
Beilstein 1699049
Merck Index 14,3345
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ligroin and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.