Läs mer
4-Heptanone, 98%
Produktkod. 13478368 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13478368 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10785021 5 mL Glasflaska 5ml
10264810 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13478368 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146550025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-19-3
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00009403
InChI-nyckel HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
IUPAC-namn heptan-4-on
LEDER CCCC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Heptanone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -33.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 145.0°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Brytningsindex 1.4060 to 1.4080
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01,699
Merck Index 15,3386
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 0.73 mPa.s (20°C)
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Heptanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.