Läs mer
4-Heptanon, TRC
Produktkod. 30405440
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405440 10 g
30395539 5 g
30400626 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH25283010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-19-3
Molekylformel C7 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Synonym Heptan-4-one, Butyl propyl ketone
IUPAC-namn Heptan-4-One
LEDER CCCC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Heptanone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 114.1045