Läs mer
4-Heptylfenol, TRC
Produktkod. 30393572
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30393572 1 g
1 options
Produktkod. 30393572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2858131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Heptylphenol
CAS 1987-50-4
Molekylformel C13 H20 O
Kvantitet 1 g
Synonym Phenol, 4-heptyl-, Phenol, p-heptyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Heptylphenol, 4-n-Heptylphenol, p-Heptylphenol, p-Hydroxy-n-heptylbenzene, p-Hydroxyheptylbenzene
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11,14H,2-7H2,1H3
LEDER CCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-heptylfenol
Molekylvikt (g/mol) 192.3
Formel vikt 192.1514