Läs mer
4-Hexen-1-ol, predominantly trans, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400758
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400758 5 g 5g
15410758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54459.06
Request Bulk or Custom Format
4-hexen-1-ol vid reaktion med NaIO4/NaHS03-reagens ger 2-(1-jodetyl)tetrahydrofuran. har använts vid framställning av hex-4-enaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-hexen-1-ol vid reaktion med NaIO4/NaHSO
3-reagens ger 2-(1-jodetyl)tetrahydrofuran. har använts vid framställning av hex-4-enaler.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-92-7
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00009713
InChI-nyckel VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
PubChem CID 641248
IUPAC-namn (E)-hex-4-en-1-ol
LEDER C\C=C\CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hexen-1-ol
Namnnotering predominantly trans
Densitet 0.851
Kokpunkt 159°C to 160°C
Flampunkt 61°C (142°F)
Linjär formel CH3CH=CH(CH2)3OH
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hexen-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.