Läs mer
4-Hexen-3-one, 98%, trans-isomer >95%
Produktkod. 11307299
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307299 10 g 10g
11317299 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27445.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2497-21-4
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00010631
InChI-nyckel FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Synonym 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
PubChem CID 5365811
IUPAC-namn (4Z)-hex-4-en-3-on
LEDER CCC(=O)\C=C/C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hexen-3-one
Densitet 0.858
Kokpunkt 135°C to 137°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Characteristic
Anteckningar om analysprocent trans-isomer> 95 %
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1224
Formel vikt 98.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.