Läs mer
4-Hexylbenzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10491851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491851 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Produktkod. 10491851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258880025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hexylbenzoic acid
Namnnotering 96%
CAS 21643-38-9
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 94°C to 99°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C13H18O2
Linjär formel CH3(CH2)4CH2C6H4COOH
MDL-nummer MFCD00013997
Kvantitet 2.5 g
Synonym benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
InChI-nyckel CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-hexylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.285
PubChem CID 30725
Formel vikt 206.28
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Slightly Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hexylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.